Imprimer
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 102 EUR
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419439
Numéro CAS: 91003-86-0
ONU: 3259
ADR: 8,III