Imprimer
Di-n-butylethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR451313-1G OR451313-25G OR451313-5G
APOSOR451313-1GEA 58 EUR
APOSOR451313-1G APOSOR451313-25G APOSOR451313-5G
Di-n-butylethylamine
Di-n-butylethylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157.296 g/mol
Point de fusion: 181…182 °C
Densité: 0.757 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051919
Numéro CAS: 4458-33-7
ONU: 2734
ADR: 8+3 II