Imprimer
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-Dichloro-5-azaindazole
OR45126-100MG OR45126-1G OR45126-250MG
APOSOR45126-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR45126-100MG APOSOR45126-1G APOSOR45126-250MG
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257114
Numéro CAS: 1256794-28-1