Imprimer
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451223-1G OR451223-250MG OR451223-5G
APOSOR451223-1GEA 0 EUR
APOSOR451223-1G APOSOR451223-250MG APOSOR451223-5G
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115573
Numéro CAS: 856414-68-1