Imprimer
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451198-5G OR451198-10G OR451198-1G
APOSOR451198-5GEA 727 EUR
APOSOR451198-5G APOSOR451198-10G APOSOR451198-1G
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064935
Numéro CAS: 952201-42-2