Imprimer
1-Phenylcyclobutanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451172-100MG OR451172-1G OR451172-250MG
APOSOR451172-100MGEA 256 EUR
APOSOR451172-100MG APOSOR451172-1G APOSOR451172-250MG
1-Phenylcyclobutanamine
1-Phenylcyclobutanamine
Formule: C₁₀H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444192
Numéro CAS: 17380-77-7