Imprimer
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 603 EUR
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₁IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20257322
Numéro CAS: 98431-45-9