Imprimer
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyclopropylbenzoic acid
OR451110-1G OR451110-250MG OR451110-5G
APOSOR451110-1GEA 241 EUR
APOSOR451110-1G APOSOR451110-250MG APOSOR451110-5G
4-Cyclopropyl-benzoic acid
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01069076
Numéro CAS: 1798-82-9