Imprimer
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451075-5G OR451075-1G
APOSOR451075-5GEA 3470 EUR
APOSOR451075-5G APOSOR451075-1G
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₈N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759200
Numéro CAS: 1048921-27-2