Imprimer
3-Chlorobenzoyl isocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450132-1G OR450132-250MG
APOSOR450132-1GEA 509 EUR
APOSOR450132-1G APOSOR450132-250MG
3-Chlorobenzoyl isocyanate
3-Chlorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄ClNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09817215
Numéro CAS: 74703-17-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,II