Imprimer
2-sulphanylacetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR450115-1G OR450115-250MG
APOSOR450115-1GEA 244 EUR
APOSOR450115-1G APOSOR450115-250MG
2-sulphanylacetohydrazide
2-sulphanylacetohydrazide
Formule: C₂H₆N₂OS
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18263132
Numéro CAS: 760-30-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III