Imprimer
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450110-1G OR450110-250MG
APOSOR450110-1GEA 509 EUR
APOSOR450110-1G APOSOR450110-250MG
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formule: C₅H₃N₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18804243
Numéro CAS: 61033-27-0