Imprimer
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR450106-1G OR450106-250MG
APOSOR450106-1GEA 406 EUR
APOSOR450106-1G APOSOR450106-250MG
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000845
Numéro CAS: 78706-26-0