Imprimer
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450105-1G OR450105-250MG
APOSOR450105-1GEA 429 EUR
APOSOR450105-1G APOSOR450105-250MG
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₃S
MW: 201.203 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01567017
Numéro CAS: 51101-09-8