Imprimer
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450104-1G OR450104-250MG
APOSOR450104-1GEA 509 EUR
APOSOR450104-1G APOSOR450104-250MG
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Formule: C₃H₂BrClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24643186
Numéro CAS: 1174132-80-9