Imprimer
4-Chlorothiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450103-250MG OR450103-100MG
APOSOR450103-250MGEA 84.1 EUR
APOSOR450103-250MG APOSOR450103-100MG
4-Chlorothiazol-2-amine
4-Chlorothiazol-2-amine
Formule: C₃H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999189
Numéro CAS: 52107-46-7