Imprimer
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR450101-1G OR450101-250MG
APOSOR450101-1GEA 429 EUR
APOSOR450101-1G APOSOR450101-250MG
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₂ClNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00594925
Numéro CAS: 55359-96-1