Imprimer
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 429 EUR
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Formule: C₅H₈N₂O₂S
MW: 160.194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28652971
Numéro CAS: 66512-81-0