Imprimer
4-Iminothiazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450096-1G OR450096-250MG
APOSOR450096-1GEA 554 EUR
APOSOR450096-1G APOSOR450096-250MG
4-Iminothiazolidin-2-one
4-Iminothiazolidin-2-one
Formule: C₃H₄N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154755
Numéro CAS: 19967-65-8