Imprimer
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 429 EUR
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₄Cl₂N₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32264083
Numéro CAS: 1374306-27-0