Imprimer
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR45009-1G OR45009-5G
APOSOR45009-1GEA 203 EUR
APOSOR45009-1G APOSOR45009-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde 97%
3-Bromo-5-chloropyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₃BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606503
Numéro CAS: 1064678-66-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III