Imprimer
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450073-1G OR450073-250MG
APOSOR450073-1GEA 864 EUR
APOSOR450073-1G APOSOR450073-250MG
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07343825
Numéro CAS: 4926-52-7