Imprimer
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450069-1G OR450069-250MG
APOSOR450069-1GEA 928 EUR
APOSOR450069-1G APOSOR450069-250MG
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-(Chloromethyl)-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₆ClN₃O₂
MW: 211.605 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269519
Numéro CAS: 129179-30-2