Imprimer
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 335 EUR
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520894
Numéro CAS: 1260751-81-2