Imprimer
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450019-1G OR450019-5G
APOSOR450019-1GEA 68.3 EUR
APOSOR450019-1G APOSOR450019-5G
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formule: C₁₄H₂₀O₄
MW: 252.306 g/mol
Point de fusion: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11618127
Numéro CAS: 38862-65-6