Imprimer
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4385-1G OR4385-250MG OR4385-5G
APOSOR4385-1GEA 94.8 EUR
APOSOR4385-1G APOSOR4385-250MG APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Point de fusion: 218…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368556
Numéro CAS: 34252-44-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III