Imprimer
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43687-1G OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA 357 EUR
APOSOR43687-1G APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12047714
Numéro CAS: 7228-49-1