Imprimer
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR43658-250MG OR43658-1G OR43658-5G
APOSOR43658-250MGEA 0 EUR
APOSOR43658-250MG APOSOR43658-1G APOSOR43658-5G
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
Formule: C₄H₄BrNOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21728921
Numéro CAS: 911052-85-2