Imprimer
2-Iodo-6-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Iodo-o-anisidine, 2-Amino-3-iodoanisole
OR43627-1G OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA 65.4 EUR
APOSOR43627-1G APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₈INO
MW: 249.049 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977372
Numéro CAS: 354574-31-5