Imprimer
6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-1,6-dihydro-6-oxopyridazine, 6-Aminopyridazin-3-ol
OR43623-250MG OR43623-1G OR43623-5G
APOSOR43623-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR43623-250MG APOSOR43623-1G APOSOR43623-5G
6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
6-Aminopyridazin-3(2H)-one
Formule: C₄H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520599
Numéro CAS: 57041-95-9