Imprimer
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Iodophenylene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3-iodobenzene
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 306 EUR
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₇IN₂
Point d'ébullition: 144 °C (5 mm Hg)
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028717
Numéro CAS: 34446-43-0