Imprimer
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-dichlorotoluene
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11204033
Numéro CAS: 85952-31-4
ONU: 3261
ADR: 8,III