Imprimer
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-(Chlorosulphonyl)-2,3-dichlorotoluene
OR43510-1G OR43510-250MG
APOSOR43510-1GEA 545 EUR
APOSOR43510-1G APOSOR43510-250MG
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,3-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976102
Numéro CAS: 163295-69-0
ONU: 3261
ADR: 8,III