Imprimer
1-Chloro-9-iodo-phenazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42290-1G OR42290-250MG OR42290-5G
APOSOR42290-1GEA 108 EUR
APOSOR42290-1G APOSOR42290-250MG APOSOR42290-5G
1-Chloro-9-iodo-phenazine
1-Chloro-9-iodo-phenazine
Formule: C₁₂H₆ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32111680
Numéro CAS: 2367002-82-0