Imprimer
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42289-1G OR42289-250MG OR42289-5G
APOSOR42289-1GEA 126 EUR
APOSOR42289-1G APOSOR42289-250MG APOSOR42289-5G
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03090515
Numéro CAS: 30913-86-1