Imprimer
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42284-1G OR42284-250MG OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA 195 EUR
APOSOR42284-1G APOSOR42284-250MG APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12032793
Numéro CAS: 908269-97-6