Imprimer
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Isopropoxy-1H-indazol-6-yl)boronic acid, [5-(Propan-2-yloxy)-1H-indazol-6-yl]boronic acid
OR42258-1G OR42258-500MG
APOSOR42258-1GEA 683 EUR
APOSOR42258-1G APOSOR42258-500MG
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BN₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22376779
Numéro CAS: 2304634-23-7