Imprimer
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR42250-1G OR42250-5G
APOSOR42250-1GEA 42.2 EUR
APOSOR42250-1G APOSOR42250-5G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
Point de fusion: 273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437579
Numéro CAS: 71082-47-8