Imprimer
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(But-1-yl)-5-(4-formylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
OR42228-1G OR42228-250MG
APOSOR42228-1GEA 198 EUR
APOSOR42228-1G APOSOR42228-250MG
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909698
Numéro CAS: 1061672-63-6