Imprimer
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42118-1G OR42118-250MG
APOSOR42118-1GEA 0 EUR
APOSOR42118-1G APOSOR42118-250MG
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule: C₁₀H₈BrN·BrH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11976354
Numéro CAS: 586373-76-4