Imprimer
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylanthracene-9,10-dione
OR42110-1G OR42110-250MG
APOSOR42110-1GEA 1450 EUR
APOSOR42110-1G APOSOR42110-250MG
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
2,6-Dimethylanthraquinone
Formule: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236.265 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00835218
Numéro CAS: 3837-38-5