Imprimer
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42053-1G OR42053-250MG OR42053-5G
APOSOR42053-1GEA 92.8 EUR
APOSOR42053-1G APOSOR42053-250MG APOSOR42053-5G
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₆Br₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22482458
Numéro CAS: 1333171-42-8