Imprimer
5-Hydroxybenzo[b]furan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 241 EUR
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Formule: C₈H₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699412
Numéro CAS: 13196-10-6