Imprimer
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(3-But-1-ylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR4122-1G OR4122-5G OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA 154 EUR
APOSOR4122-1G APOSOR4122-5G APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₇BN₂O₃
MW: 318.219 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363843
Numéro CAS: 850567-59-8