Imprimer
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41174-1G OR41174-5G OR41174-25G
APOSOR41174-1GEA 52.2 EUR
APOSOR41174-1G APOSOR41174-5G APOSOR41174-25G
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formule: C₈H₁₅NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28122917
Numéro CAS: 439948-91-1