Imprimer
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 82.8 EUR
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212.047 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276188
Numéro CAS: 108281-78-3