Imprimer
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethyl-1H-imidazole hydrochloride
OR41075-1G OR41075-5G
APOSOR41075-1GEA 109 EUR
APOSOR41075-1G APOSOR41075-5G
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride
Formule: C₅H₈N₂·ClH
MW: 132.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743540
Numéro CAS: 53316-51-1