Imprimer
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 837 EUR
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BBrO₂
MW: 311.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659922
Numéro CAS: 850567-53-2