Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41034-1G OR41034-250MG
APOSOR41034-1GEA 227 EUR
APOSOR41034-1G APOSOR41034-250MG
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 99%
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₄H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22393449
Numéro CAS: 1182358-83-3