Imprimer
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR41033-1G OR41033-250MG
APOSOR41033-1GEA 230 EUR
APOSOR41033-1G APOSOR41033-250MG
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₄H₆ClN₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22741615
Numéro CAS: 1338226-21-3